Principaux documents
AMBH2D6FBE2A
Ambeed, Inc.
Spebrutinib
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
423.45
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(3-((5-fluoro-2-((4-(2-methoxyethoxy)phenyl)amino)pyrimidin-4-yl)amino)phenyl)acrylamide
Inchi Code
1S/C22H22FN5O3/c1-3-20(29)25-16-5-4-6-17(13-16)26-21-19(23)14-24-22(28-21)27-15-7-9-18(10-8-15)31-12-11-30-2/h3-10,13-14H,1,11-12H2,2H3,(H,25,29)(H2,24,26,27,28)
Clé InChI
KXBDTLQSDKGAEB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1202757-89-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements