Principaux documents
AMBH2D6FBE12
Ambeed, Inc.
4-Methoxyfuro[3,2-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.15
Numéro MDL:
Iupac Name
4-methoxyfuro[3,2-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O4/c1-13-7-6-4(9-3-10-7)2-5(14-6)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
BFINEDABYOVUMR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1431412-19-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements