Principaux documents
AMBH2D6FBC4F
Ambeed, Inc.
Pyrazine-2-carboximidamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.59
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
pyrazine-2-carboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H6N4.ClH/c6-5(7)4-3-8-1-2-9-4;/h1-3H,(H3,6,7);1H
Clé InChI
FCVKLVNLBIBCCU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/138588-41-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements