Key Documents
AMBH2D6FBC27
Ambeed, Inc.
5-Bromo-4-methoxynicotinaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.03
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-4-methoxynicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6BrNO2/c1-11-7-5(4-10)2-9-3-6(7)8/h2-4H,1H3
Clé InChI
KJOUTQXUAWDUAQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1289161-72-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1289161-72-3.html