Principaux documents
AMBH2D6FB2CD
Ambeed, Inc.
Methyl 5-formylpyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 5-formylpyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-15-10(14)8-5-11-12-3-2-7(6-13)4-9(8)12/h2-6H,1H3
Clé InChI
AHPBXOYVKDTSQN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/936637-97-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements