Principaux documents
AMBH2D6FB203
Ambeed, Inc.
4-Cyclopropyl-1H-pyrazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.14
Numéro MDL:
Iupac Name
4-cyclopropyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C6H8N2/c1-2-5(1)6-3-7-8-4-6/h3-5H,1-2H2,(H,7,8)
Clé InChI
FHHRJUAWRYSTJL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90253-21-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements