Principaux documents
AMBH2D6FB0D0
Ambeed, Inc.
5-Nitropyridin-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.11
Numéro MDL:
Iupac Name
5-nitro-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H5N3O2/c6-4-1-5(8(9)10)3-7-2-4/h1-3H,6H2
Clé InChI
YRWMMPVSSQFMRQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/934-59-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements