Principaux documents
AMBH2D6FA5D7
Ambeed, Inc.
1-Methylpiperidine-2,6-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.14
Numéro MDL:
Iupac Name
1-methyl-2,6-piperidinedione
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c1-7-5(8)3-2-4-6(7)9/h2-4H2,1H3
Clé InChI
VUYOLIKWIVQHBC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25077-25-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements