Principaux documents
AMBH2D6FA505
Ambeed, Inc.
4-(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)benzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.79
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-(5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C16H12ClNO3S/c1-11-15(12-7-9-14(10-8-12)22(17,19)20)16(18-21-11)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3
Clé InChI
NVKQPOHDVWNXRP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/509074-26-4.html
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :