Principaux documents
AMBH2D6FA449
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2-iodopyridin-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.89
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-2-iodo-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C5H3BrINO/c6-4-2-1-3(9)5(7)8-4/h1-2,9H
Clé InChI
AVAHPXWHVGKFQN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/188057-35-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements