Principaux documents
AMBH2D6FA3CC
Ambeed, Inc.
[1,1'-Bi(cyclopropane)]-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
[1,1'-bi(cyclopropane)]-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10O2/c8-6(9)7(3-4-7)5-1-2-5/h5H,1-4H2,(H,8,9)
Clé InChI
XYVCFEDFMLOASQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60629-92-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements