Principaux documents
AMBH2D6FA355
Ambeed, Inc.
1,2,3,4-Tetrahydro-7-nitroisoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.19
Numéro MDL:
Iupac Name
7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H10N2O2/c12-11(13)9-2-1-7-3-4-10-6-8(7)5-9/h1-2,5,10H,3-4,6H2
Clé InChI
YPRWYZSUBZXORL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/42923-79-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/42923-79-5.html