Principaux documents
AMBH2D6FA2F5
Ambeed, Inc.
Methyl 6-bromo-4-chloronicotinate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.48
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 6-bromo-4-chloronicotinate
Inchi Code
1S/C7H5BrClNO2/c1-12-7(11)4-3-10-6(8)2-5(4)9/h2-3H,1H3
Clé InChI
ZEASAUSJELNJFI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256789-73-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements