Principaux documents
AMBH2D6F9B93
Ambeed, Inc.
7-(tert-Butoxycarbonyl)-7-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.29
Numéro MDL:
Iupac Name
7-(tert-butoxycarbonyl)-7-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H19NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-7-4-5-9(13)8(6-7)10(14)15/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15)
Clé InChI
XRDRXGVDCVQVPV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1221818-81-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1221818-81-0.html