Principaux documents
AMBH2D6F9A5E
Ambeed, Inc.
N-Boc-4-Amino-3-iodopyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.13
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-iodo-4-pyridinylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H13IN2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-8-4-5-12-6-7(8)11/h4-6H,1-3H3,(H,12,13,14)
Clé InChI
FFJIDTLUJQCVAI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/211029-67-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/211029-67-3.html