Principaux documents
AMBH2D6F985B
Ambeed, Inc.
1-Phenyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-phenyl-1H-1,2,3-benzotriazole
Inchi Code
1S/C12H9N3/c1-2-6-10(7-3-1)15-12-9-5-4-8-11(12)13-14-15/h1-9H
Clé InChI
ZBJLUVHQIPUCPM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/883-39-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements