Principaux documents
AMBH2D6F984A
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.1
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 5-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-2-15-10(14)9-7-5-6(11)3-4-8(7)12-13-9/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
DKVWLGFTRAWGAD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1081-04-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements