Key Documents
AMBH2D6F97F3
Ambeed, Inc.
2-Phenylthiazole-5-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.24
Numéro MDL:
Iupac Name
2-phenyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H7NOS/c12-7-9-6-11-10(13-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
Clé InChI
KKALNCQCDXQTCG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1011-40-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1011-40-1.html