Principaux documents
AMBH2D6F8F2C
Ambeed, Inc.
6-(Bromomethyl)benzo[d]thiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.11
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-(bromomethyl)-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C8H6BrNS/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-3,5H,4H2
Clé InChI
DQTJVIFWIQJUQI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/499770-85-3.html
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/499770-85-3.html