Principaux documents
AMBH2D6F8EA2
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(2-aminothiazol-5-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl (2-amino-1,3-thiazol-5-yl)acetate
Inchi Code
1S/C7H10N2O2S/c1-2-11-6(10)3-5-4-9-7(8)12-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9)
Clé InChI
JAZQWKNSZPGYPK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62557-32-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/62557-32-8.html