Principaux documents
AMBH2D6F8DC4
Ambeed, Inc.
3-Bromo-2,5-difluorobenzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-2,5-difluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2BrF2N/c8-6-2-5(9)1-4(3-11)7(6)10/h1-2H
Clé InChI
NWWDPWGIGDDQRZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1638487-41-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :