Principaux documents
AMBH2D6F8D50
Ambeed, Inc.
7-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.57
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
7-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C6H4ClN3/c7-5-3-6-8-1-2-10(6)9-4-5/h1-4H
Clé InChI
FLCAFSOTMLXPPX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1383481-11-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements