Principaux documents
AMBH2D6F8CF4
Ambeed, Inc.
(5-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.01
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(5-bromo-3-fluoro-2-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H5BrFNO/c7-4-1-5(8)6(3-10)9-2-4/h1-2,10H,3H2
Clé InChI
NPFXRHRCWLBISH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1206968-92-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :