Principaux documents
AMBH2D6F8C91
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (3-aminopropyl)(methyl)carbamate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.73
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-aminopropyl(methyl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H20N2O2.ClH/c1-9(2,3)13-8(12)11(4)7-5-6-10;/h5-7,10H2,1-4H3;1H
Clé InChI
ZPISLPKNUNZUJQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1188263-67-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements