Principaux documents
AMBH2D6F8BF8
Ambeed, Inc.
4-Amino-3-cyanobenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-amino-3-cyanobenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O2/c9-4-6-3-5(8(11)12)1-2-7(6)10/h1-3H,10H2,(H,11,12)
Clé InChI
SCDUHKOJSMYVPO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74192-47-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements