Principaux documents
AMBH2D6F8B7F
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-chloro-6-methylphenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.48
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-4-chloro-6-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H6BrClO/c1-4-2-5(9)3-6(8)7(4)10/h2-3,10H,1H3
Clé InChI
AAIDNHOUZKFBTC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54852-68-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements