Key Documents
AMBH2D6F8AF7
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.04
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6BrFO2/c1-12-8-3-5(9)2-7(10)6(8)4-11/h2-4H,1H3
Clé InChI
RJWZBFAJSYHLOU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/856767-09-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/856767-09-4.html