Principaux documents
AMBH2D6F8861
Ambeed, Inc.
5-Chloro-1-methylindoline-2,3-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.6
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-chloro-1-methyl-1H-indole-2,3-dione
Inchi Code
1S/C9H6ClNO2/c1-11-7-3-2-5(10)4-6(7)8(12)9(11)13/h2-4H,1H3
Clé InChI
NJOPQQPDPYWFFA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60434-13-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements