Principaux documents
AMBH2D6F87F0
Ambeed, Inc.
10-Bromo-7H-benzo[c]carbazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
10-bromo-7H-benzo[c]carbazole
Inchi Code
1S/C16H10BrN/c17-11-6-8-14-13(9-11)16-12-4-2-1-3-10(12)5-7-15(16)18-14/h1-9,18H
Clé InChI
YHAHNQXQOZYZLP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1698-16-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements