Principaux documents
AMBH2D6F87DB
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-6-methoxynicotinaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.13
Numéro MDL:
Iupac Name
5-fluoro-6-methoxynicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6FNO2/c1-11-7-6(8)2-5(4-10)3-9-7/h2-4H,1H3
Clé InChI
BKATVSAQJLGKJC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/884494-73-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements