Principaux documents
AMBH2D6F87B4
Ambeed, Inc.
6-Chloro-2-fluoropyridin-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.54
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-2-fluoro-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C5H3ClFNO/c6-4-2-1-3(9)5(7)8-4/h1-2,9H
Clé InChI
BIMOKDIOLXSHOZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/883107-68-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/883107-68-4.html