Principaux documents
AMBH2D6F8789
Ambeed, Inc.
(3-Chloropyridin-2-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.57
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(3-chloro-2-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H6ClNO/c7-5-2-1-3-8-6(5)4-9/h1-3,9H,4H2
Clé InChI
VCJIRTWLMWNXEA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to off-white to yellow solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60588-81-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements