AMBH2D6F8700
Ambeed, Inc.
2,3,5-Tribromo-4-methylthiophene
Réf. du fournisseur: EN300-7455912-100MG
€232.20
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-7455912-100MG
€232.20
Iupac Name
2,3,5-tribromo-4-methylthiophene
Inchi Code
1S/C5H3Br3S/c1-2-3(6)5(8)9-4(2)7/h1H3
Clé InChI
DTLNXOZXOZCNMX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/67869-13-0.html