Principaux documents
AMBH2D6F86FE
Ambeed, Inc.
1-Benzyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.2
Numéro MDL:
Iupac Name
1-benzyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H9N3O2/c14-10(15)9-11-7-13(12-9)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2,(H,14,15)
Clé InChI
NECVCOZCCWXGLH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/138624-97-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements