Principaux documents
AMBH2D6F85EA
Ambeed, Inc.
2-Benzylpyrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-benzylpyrazine
Inchi Code
1S/C11H10N2/c1-2-4-10(5-3-1)8-11-9-12-6-7-13-11/h1-7,9H,8H2
Clé InChI
QGSOPZAYKHDVDO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28217-95-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements