Principaux documents
AMBH2D6F8574
Ambeed, Inc.
1-(1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.14
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-5(9)6-3-7-4-8(6)2/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
DARZKTBWZJGBSD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20970-50-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements