Principaux documents
AMBH2D6F84A4
Ambeed, Inc.
Methyl 3-bromopropiolate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.97
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 3-bromopropiolate
Inchi Code
1S/C4H3BrO2/c1-7-4(6)2-3-5/h1H3
Clé InChI
PITMUHRRCBFULF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
Colorless to White to yellow to brown Liquid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23680-40-2.html
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/23680-40-2.html