Principaux documents
AMBH2D6F8465
Ambeed, Inc.
2-(Methylamino)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(methylamino)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H9NO/c1-9-8-5-3-2-4-7(8)6-10/h2-6,9H,1H3
Clé InChI
LIZGLUQDMOJDMM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7755-70-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements