Principaux documents
AMBH2D6F836F
Ambeed, Inc.
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.56
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine
Inchi Code
1S/C5H3ClN4/c6-4-2-7-3-1-8-10-5(3)9-4/h1-2H,(H,8,9,10)
Clé InChI
PGTUKZWBYWVLHW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260664-81-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1260664-81-0.html