Principaux documents
AMBH2D6F82EA
Ambeed, Inc.
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-7-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)5-1-3-9-6-2-4-10-7(5)6/h1-4,10H,(H,11,12)
Clé InChI
YBYWIZUWOGPUPB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1190319-18-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements