Principaux documents
AMBH2D6F7FDB
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-fluoronicotinonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-bromo-2-fluoronicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H2BrFN2/c7-5-1-4(2-9)6(8)10-3-5/h1,3H
Clé InChI
IKJFCBRIICKXPQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256821-83-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements