Principaux documents
AMBH2D6F7F5B
Ambeed, Inc.
2,5-Dibromo-4-methylpyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.91
Numéro MDL:
Iupac Name
2,5-dibromo-4-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C5H4Br2N2/c1-3-4(6)2-8-5(7)9-3/h2H,1H3
Clé InChI
IRPNRIMHCGWJMZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/171408-73-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements