Principaux documents
AMBH2D6F7E46
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-methylnicotinonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.03
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-5-methylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c1-5-2-6(3-9)7(8)10-4-5/h2,4H,1H3
Clé InChI
OXULGZNPTSIVHO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65996-18-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements