Principaux documents
AMBH2D6F72F0
Ambeed, Inc.
4-(tert-Butyl)-2-iodophenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.12
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-tert-butyl-2-iodophenol
Inchi Code
1S/C10H13IO/c1-10(2,3)7-4-5-9(12)8(11)6-7/h4-6,12H,1-3H3
Clé InChI
DTNQNHHVSJPDSG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/38941-98-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements