Principaux documents
AMBH2D6F72B0
Ambeed, Inc.
3-Oxoisoindoline-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-oxo-4-isoindolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO3/c11-8-7-5(4-10-8)2-1-3-6(7)9(12)13/h1-3H,4H2,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
SONYZPKBPBFLSS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/935269-27-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements