Principaux documents
AMBH2D6F71E0
Ambeed, Inc.
1-(6-Nitropyridin-3-yl)piperazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.22
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(6-nitro-3-pyridinyl)piperazine
Inchi Code
1S/C9H12N4O2/c14-13(15)9-2-1-8(7-11-9)12-5-3-10-4-6-12/h1-2,7,10H,3-6H2
Clé InChI
UBCDLQPOKISIDX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/775288-71-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/775288-71-6.html