Principaux documents
AMBH2D6F7162
Ambeed, Inc.
5-Chloro-2,3-dimethylpyrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.59
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-chloro-2,3-dimethylpyrazine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c1-4-5(2)9-6(7)3-8-4/h3H,1-2H3
Clé InChI
MEWMQKSSLANHCR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59489-32-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :