Principaux documents
AMBH2D6F708D
Ambeed, Inc.
2-Chloro-6,7-dimethoxyquinoxaline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.65
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-6,7-dimethoxyquinoxaline
Inchi Code
1S/C10H9ClN2O2/c1-14-8-3-6-7(4-9(8)15-2)13-10(11)5-12-6/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
KJGOYBHXJBMXIL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/216699-86-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements