Principaux documents
AMBH2D6F6FD0
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-methoxy-1H-indazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.06
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-methoxy-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O/c1-12-5-2-3-7-6(4-5)8(9)11-10-7/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
HYFXBJKOXIFDNQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885519-30-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements