Principaux documents
AMBH2D6F6FBD
Ambeed, Inc.
methyl 6-oxospiro[3.3]heptane-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.19
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 6-oxospiro[3.3]heptane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H12O3/c1-12-8(11)6-2-9(3-6)4-7(10)5-9/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
KPVYGLFZWUGNOJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1138480-98-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1138480-98-4.html